Learn More
Lenz Laborglasintrumente Bagues d’étanchéité en silicone
Click to view available options
Taille d’orifice:
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
32 mm
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Pour bouchons à vis avec alésage
- Matériau : caoutchouc de silicone (VMQ)
- Avec face encollée en PTFE
Spécification
Spécification
| Taille d’orifice | 16 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Pour filetage 32 GL |
| Diamètre (métrique) extérieur | 29 mm |
| Matériau | Silicone |