Learn More
Deutsch Neumann SILICONE PLATE 2mm
Marque:  Deutsch Neumann 5101002
SILICONE PLATE 2mm
Code produit. 10016251
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.00€
    157.96€ / 1 pièce
    Économisez 1.04€
    0.65% de réduction
Il en reste null
Expédition estimée: 23-01-2026