Learn More
Fisherbrand™ Feuille de silicone multiusage
Code produit. p-8014829 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
360 x 360 x 1 mm
360 x 360 x 1,5 mm
360 x 360 x 2 mm
360 x 360 x 3 mm
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 11714365
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Un excellent choix pour les applications nécessitant de bonnes propriétés d’étanchéité à des températures élevées et basses. Les feuilles de silicone multiusage Fisherbrand™ sont également adaptées aux applications nécessitant un contact direct avec les aliments.
  • Disponible avec support uni ou à revers en adhésif
  • Convient à une utilisation à -40°, jusqu’à +200° et +230° à court terme
  • Peut être fourni sous forme de feuille ou transformé en bandes, joints, rondelles, joints et articles fabriqués
Spécification
Description 1 x 360 x 360 mm
Dimensions (L x l x H) 360 x 360 x 1 mm