Learn More
Fisherbrand™ Tubulure en silicone
Code produit. 10101701 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1,0 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6,5 mm
8 mm
9 mm
10,0 mm
12,5 mm
16 mm
Épaisseur (métrique):
0,75 mm
1,0 mm
1,0 mm
1,5 mm
2,0 mm
2 mm
2,25 mm
25 mm
Conditionnement:
10m
Code produit. 10101701
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour des transferts de liquides réguliers, précis et fiables.
Disponibles dans différents diamètres
Spécification
Diamètre (métrique) interne 9 mm
Longueur totale (métrique) 10 m
Épaisseur (métrique) 2 mm