Learn More
Lauda™ Tubes en silicone
Code produit. 10363772
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
11 mm
Diamètre (métrique) du puits:
33 mm
Conditionnement:
1m
Code produit. 10363772
Marque: Lauda™ LZS 007
Fabriqués en silicone. Les tubes en silicone Lauda™ sont parfaits pour les installations à un taux d’humidité de l’air plus élevé.
  • Pour les installations à taux d’humidité de l’air plus élevé
  • En silicone
Spécification
Gamme de températures −70°C à +120°C
Type Tubes
Matériau Caoutchouc EPDM
Diamètre (métrique) intérieur 11 mm
Diamètre (métrique) du puits 33 mm