Learn More
BRAND™ Tubulure en silicone
Code produit. 10674162 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
4 mm
5 mm
6 mm
9 mm
12 mm
Conditionnement:
25m
Code produit. 10674162
Brand: BRAND™ 143359
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Tubulure translucide
  • Autoclavable (121°C)
  • Remarque : résistance chimique limitée lorsqu’il est utilisé avec des acides concentrés
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Diamètre (métrique) interne 6 mm
    Matériau Caoutchouc de silicone
    Diamètre (métrique) externe 9 mm
    Longueur totale (métrique) 25 m
    Taille de la tubulure 6 x 9 mm
    Couleur Translucide