Learn More
JULABO™ Tubulure en silicone
Code produit. 17168508
Click to view available options
Diamètre (métrique):
Diamètre intérieur de 10 mm, diamètre extérieur de 16 mm
Diamètre intérieur de 8 mm, diamètre extérieur de 10 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17168508
Marque: JULABO™ 8930122
La tubulure en silicone JULABO est disponible en plusieurs tailles.
  • -50°C à 180°C
  • Les tailles incluent :
    • 8 mm de diamètre intérieur x 10 mm de diamètre extérieur
    • 2 mm de diamètre intérieur x 16 mm de diamètre extérieur
Spécification
Gamme de températures -50°C à +180°C
Matériau Silicone
Longueur (métrique) 1 m
Diamètre (métrique) Diamètre intérieur de 10 mm, diamètre extérieur de 16 mm