Learn More
Brand™ Tubulure en silicone
Code produit. p-8010388 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
4 mm
6 mm
Diamètre (métrique) externe:
7 mm
10 mm
Épaisseur (métrique):
1,5 mm
2 mm
Conditionnement:
25 pièces
25m
Code produit. 15211399
Marque: Brand™ 143357
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tubulure en silicone durable parfaitement adaptée à une grande variété d’applications de transfert et de pompes.
  • Translucide
  • Autoclavable (121°C)
  • Remarque : résistance chimique limitée lorsqu’il est utilisé avec des acides concentrés
  • Commande minimale de 25 mètres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 4 mm
Matériau Silicone
Diamètre (métrique) externe 7 mm
Épaisseur (métrique) 1,5 mm
Couleur Translucide
Type de produit de dia. int.