Learn More
Norme de viscosité du silicone, 50 mPas, Bookfield™
Code produit 13191133
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13191133 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13191133 Fournisseur Brookfield Code fournisseur 50cPs
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    379.84€
    334.82€ / 500mL
    Économisez 45.02€
    11% de réduction
Un moyen pratique et fiable de vérifier l'étalonnage de la plupart des Brookfield viscosimètres. Ces fluides sont calibrés à 25 °C °dans des flacons de 500 mL et sont fournis avec des instructions et un certificat d'étalonnage. Ces huiles newtoniennes sont idéales pour l'étalonnage de Brookfield viscosimètres et chacun est rattaché à NIST normes. Les huiles de silicone ne doivent pas être utilisées dans l'industrie de la peinture et dans certaines industries alimentaires. De même, le fluide silicone ne doit pas être utilisé pour l'étalonnage des viscosimètres en verre en raison du dépôt sur les parois du viscosimètre.
  • Précision: ±1%
  • Excellente stabilité thermique
  • Recommandé pour une utilisation avec Brookfield et la plupart des autres viscosimètres rotatifs
  • Économiques
Spécification
Conditionnement Flacon
Viscosité 50mPas
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL