Learn More
Silitech, 63-200 μm, 60Å , MP Biomedicals™
Code produit 15503457 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 kg
Conditionnement:
25kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15503457 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15503457 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0202066
Pour la chromatographie ; synthèse chimique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Silitech
CAS 7631-86-9
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 25 kg
Formule moléculaire O2Si
Numéro MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Synonyme silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
Nom IUPAC silanedione
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
Poids de la formule 60.08
Densité 2g/cm3 at 20°C