Description
- Monture ultra-légère pour une utilisation prolongée
- Pont ajustable
- Pont antiglisse
- Branches ergonomiques, droites et très flexibles
- Revêtement platinum
- Vision panoramique
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Risque mécanique, Impact à faible énergie F, Risque mécanique, Particules à haute vitesse à des températures extrêmes T, Risques liés aux radiations, Protection UV, EN 170, (2-1.2, 2C-1.2), Risques de radiations solaires :EN 172 |
| Revêtement de la lentille | Antibuée, Antirayures |
| Description | Teinté |
| Teinte de la lentille | Fumée |
| Couleur de la monture | Noir |
| Poids (métrique) | 21 g |
| Lens Material | Polycarbonate |