Learn More
Silmitasertib, MedChemExpress
Code produit. 16474027
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16474027
Marque: Medchem Express HY50855
MedChemExpress Silmitasertib (CX-4945) is an orally bioavailable, highly selective and potent CK2 inhibitor, with IC50 values of 1 nM against CK2α and CK2α'.
Silmitasertib (CX-4945) is an orally bioavailable, highly selective and potent CK2 inhibitor, with IC50 values of 1 nM against CK2α and CK2α'.
Spécification
Nom chimique ou matériau Silmitasertib
CAS 1009820-21-6
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H12ClN3O2
Quantité 50 mg
Synonyme CX-4945
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 35 mg/mL (100.07 mM) ∣0.1 M NaOH : 33.33 mg/mL (95.29 mM; ultrasonic and adjust pH to 9 with NaOH)
SMILES O=C(C1=CC=C2C3=C(C(NC4=CC=CC(Cl)=C4)=NC2=C1)C=CN=C3)O
Poids moléculaire (g/mol) 349.77
Poids de la formule 349.77
Pourcentage de pureté 96.55%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.