missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Silmitasertib, MedChemExpress
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Description
Silmitasertib (CX-4945) is an orally bioavailable, highly selective and potent CK2 inhibitor, with IC50 values of 1 nM against CK2α and CK2α'.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Silmitasertib |
| CAS | 1009820-21-6 |
| Couleur | Jaune |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C19H12ClN3O2 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | CX-4945 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 35 mg/mL (100.07 mM) ∣0.1 M NaOH : 33.33 mg/mL (95.29 mM; ultrasonic and adjust pH to 9 with NaOH) |
| SMILES | O=C(C1=CC=C2C3=C(C(NC4=CC=CC(Cl)=C4)=NC2=C1)C=CN=C3)O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 349.77 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu