Learn More
Mélange de siloxanes 61 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30317409
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30317409 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30317409 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA30000061AL
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclomethicone 5∣Decamethyltetrasiloxane∣Dodecamethylcyclohexasiloxane∣Dodecamethylpentasiloxane∣Hexamethylcyclotrisiloxane∣Hexamethyldisiloxane∣Octamethylcyclotetrasiloxane∣Octamethyltrisiloxane∣Tetradecamethylhexasiloxane
CAS 541-02-6, 141-62-8, 540-97-6, 141-63-9, 541-05-9, 107-46-0
Noms d’analytes ou de composants Cyclomethicone 5∣Decamethyltetrasiloxane∣Dodecamethylcyclohexasiloxane∣Dodecamethylpentasiloxane∣Hexamethylcyclotrisiloxane∣Hexamethyldisiloxane∣Octamethylcyclotetrasiloxane∣Octamethyltrisiloxane∣Tetradecamethylhexasiloxane
Conditions d’expédition +20 °C
Certifications/Conformité ISO/CEI 17025
Solvent or Matrix Acétonitrile
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Cyclomethicone 5 100 μg/mL∣Decamethyltetrasiloxane 100 μg/mL∣Dodecamethylcyclohexasiloxane 100 μg/mL∣Dodecamethylpentasiloxane 100 μg/mL∣Hexamethylcyclotrisiloxane 100 μg/mL∣Hexamethyldisiloxane 100 μg/mL∣Octamethylcyclotetrasiloxane 100 μg/mL∣Octamethyltrisiloxane 100 μg/mL∣Tetradecamethylhexasiloxane 100 μg/mL