Learn More
Thermo Scientific™ Kits de ferrules SilTite™
Éliminez les fuites grâce aux kits de ferrules Thermo Scientific™ SilTite.
107.58€ - 186.02€
Code produit | Marque | Type | À utiliser avec (équipement) | Comprend | Diamètre (métrique) intérieur | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | À utiliser avec (équipement) | Comprend | Diamètre (métrique) intérieur | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10177904
|
Thermo Scientific™
290MA194 |
Kit de ferrules | Kit SilTite pour interface GC-MS Thermo Scientific ISQ | Deux écrous SilTite et dix ferrules | 0,1 à 0,25 mm |
107.58€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10578405
|
Thermo Scientific™
290MA195 |
Kit de ferrules | Kit SilTite pour interface GC-MS Thermo Scientific ISQ | Deux écrous SilTite et dix ferrules | 0,32 mm |
110.91€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10609965
|
Thermo Scientific™
290MA196 |
Kit de ferrules | Kit SilTite pour interface GC-MS Thermo Scientific ISQ | Deux écrous SilTite et dix ferrules | 0,53 mm |
110.91€
10 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10792897
|
Thermo Scientific™
290MA215 |
Kit de ferrules | Kit SilTite pour injecteurs GC Thermo Scientific SSL TRACE 1300 / 1310 | S/O | 0,1 à 0,25 mm |
186.02€
10 pièces |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10661196
|
Thermo Scientific™
290MA216 |
Kit de ferrules | Kit SilTite pour injecteurs GC Thermo Scientific SSL TRACE 1300 / 1310 | Écrous SilTite, dix ferrules et deux joints de plaque de base | 0,32 mm |
186.02€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10086154
|
Thermo Scientific™
290MA217 |
Kit de ferrules | Kit SilTite pour injecteurs GC Thermo Scientific SSL TRACE 1300 / 1310 | Deux écrous SilTite et dix ferrules | 0,53 mm |
186.02€
10 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10007084
|
Thermo Scientific™
290MT229 |
Kit de ferrules | Kits SilTite pour interface GC-MS Thermo Scientific DSQ | Deux écrous SilTite et dix ferrules | 0,1 à 0,25 mm |
158.29€
10 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10097294
|
Thermo Scientific™
290MT230 |
Kit de ferrules | Kits SilTite pour interface GC-MS Thermo Scientific DSQ | Deux écrous SilTite et dix ferrules | 0,32 mm |
154.82€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10724556
|
Thermo Scientific™
290MT231 |
Kit de ferrules | Kits SilTite pour interface GC-MS Thermo Scientific DSQ | Deux écrous SilTite et dix ferrules | 0,53 mm |
158.29€
10 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Éliminez les fuites grâce aux kits de ferrules Thermo Scientific™ SilTite. La ferrule forme un joint étanche solide, permanent autour de la colonne capillaire.
- Les ferrules et les écrous en métal SilTite sont fabriqués à partir du même matériau et ont le même coefficient de dilatation thermique
- La base de la ferrule est plate et forme un joint parfait avec l’interface MS
- La tolérance de température de la ferrule est bien supérieure à la limite de l’injecteur, de l’interface MS ou du four GC
- Contrairement aux autres ferrules, il n’est pas nécessaire de les resserrer après l’installation
Spécification
SilTite Metal | |
Kit de ferrules |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.