Learn More
Thermo Scientific™ Ferrules SilTite™
Les ferrules Thermo Scientific™ SilTite sont à utiliser avec les connecteurs de colonnes capillaires.
Marque:  Thermo Scientific™ 290MF231
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 11560964
  • 86.65€ / 10 pièces
Expédition estimée: 14-06-2024
Description
Les ferrules Thermo Scientific™ SilTite sont à utiliser avec les connecteurs de colonnes capillaires.
Spécification
Spécification
Colonnes GC capillaires en silice fondue
0,53 mm
Ferrule
Pour dia. int. de 0,53 mm Capillaire ; boîte de 10
SilTite Metal