Learn More
Uvex Masque Silv-Air Classic 3200 FFP2
Code produit 18073722 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de filtre:
FFP2
Conditionnement:
30 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de filtre Conditionnement
18073722 FFP2 30 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18073722 Fournisseur Uvex Code fournisseur 8763200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.48€
    47.11€ / 30 pièces
    Économisez 7.37€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le uvex La gamme de produits silv-Air c se compose de respirateurs pliables classiques et en forme de coupe qui s'adaptent à toutes les formes de visage. Grâce aux boucles de bandeau et aux lèvres d'étanchéité intégrées présentes dans toutes les classes de protection, il est très facile d'ajuster correctement les masques.
Le uvex La gamme de produits silv-Air c se compose de masques faciaux pliables classiques et en forme de coupe qui s'adaptent à différentes formes de visage. Le système de laçage du bandeau et les lèvres d'étanchéité intégrées, présents dans toutes les classes de protection, permettent d'ajuster facilement ces masques et de les porter confortablement pendant de longues périodes.
  • Masque pliable filtrant les particules
  • Bandeau sans couture et clip de nez réglable et flexible
  • Rebord d’étanchéité confortable dans la zone du nez pour un bon ajustement
  • Masque facial certifié FFP2 conforme à la norme EN 149:2001+A1:2009
  • Étiquette D (test de poussière de dolomite réussi) : Respirabilité maximale même avec des niveaux de poussière très élevés
  • Ne peut pas être réutilisé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type d’aérosol P - Épreuve d’huile
Couleur Blanc
Design Type Pliage à plat
Jetable Usage unique
Type de filtre FFP2
Matériau Polypropylène, polyester
Type de produit Masque respiratoire pour particules
Dimensions M
Avec soupape d’expiration Non
Sans latex Oui