Learn More
Argent pour AAS 1 g/l matrice HNO3, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12953115 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12953115 500 mL 500mL
12943115 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12953115 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur B 001 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.20€
    44.83€ / 500mL
    Économisez 16.37€
    26% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-01-2027
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Identifiants chimiques
CAS 7440-22-4
Formule moléculaire Ag
Poids moléculaire (g/mol) 107.87
Numéro MDL MFCD00003397
Clé InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nom IUPAC argent
SMILES [Ag]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver
Conditionnement Flacon
Forme physique Liquide
Concentration 1 g/L ±0,002 g/L
Numéro UN 3082
Type Solution standard à élément unique à flamme
Solvent or Matrix Acide nitrique
Quantité 500 mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • Single-element Standard Solution for AAS. Silver (Ag) in HNO3 2%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .