Learn More
Acétate d’argent, anhydre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11311778
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11311778
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 011660.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 563-63-3 | C2H3AgO2 | 166.912 g/mol
It is a reagent in the laboratory as a source of silver ions lacking an oxidizing anion. It is a reagent for direct ortho-arylation, and for conversion of organohalogen compounds into alcohols. Woodward cis-hydroxylation reaction employs silver acetate and iodine for selective conversin of alkenes into cis-diols. Silver acetate is the more preferred reagent for facile carbonylation of primary and secondary amines. It is also employed in the preparation of highly reflective, conductive silvered polymer films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 563-63-3
Formule moléculaire C2H3AgO2
Poids moléculaire (g/mol) 166.912
Numéro MDL MFCD00012446
Clé InChI CQLFBEKRDQMJLZ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme silver acetate, silver i acetate, silver 1+ acetate, silver monoacetate, unii-19pps85f9h, acetic acid, silver 1+ salt, acetic acid silver salt, silver 1+ ion acetate, acetic acid, silver 1+ salt 1:1, silver acetate ag oac
CID PubChem 11246
Nom IUPAC acétate d’argent
SMILES CC(=O)[O-].[Ag+]
Specifications
Nom chimique ou matériau Silver acetate
Point de fusion (decomposition)
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Blanc à gris
Forme physique Cristalline
Quantité 25 g
Formule linéaire AgOOCCH3
Numéro UN UN3077
Beilstein EM>10,
Merck Index 14,8505
Informations sur la solubilité Soluble in dilute HNO3; Solubility in water increases with temperature.
Poids de la formule 166.92
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Sensibilité Light sensitive
Densité 3.26 g/mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Silver acetate, anhydrous
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Silver acetate, anhydrous