Learn More
Silver Acetate, ReagentPlus™, 99%, Honeywell™
Code produit. 15622040 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 15622040
Marque: Honeywell Research Chemicals 2166745G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif, 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 563-63-3
Formule moléculaire C2H3AgO2
Poids moléculaire (g/mol) 166.912
Numéro MDL MFCD00012446
Clé InChI CQLFBEKRDQMJLZ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme silver acetate, silver i acetate, silver 1+ acetate, silver monoacetate, unii-19pps85f9h, acetic acid, silver 1+ salt, acetic acid silver salt, silver 1+ ion acetate, acetic acid, silver 1+ salt 1:1, silver acetate ag oac
CID PubChem 11246
Nom IUPAC acétate d’argent
SMILES CC(=O)[O-].[Ag+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver Acetate
Couleur Beige
Quantité 5 g
Formule linéaire CH3COOAg
Numéro UN UN3077
Beilstein 3595636
Poids de la formule 166.91g/mol
Pourcentage de pureté 99%
Qualité ReagentPlus
Conditionnement Flacon en verre
Aspect Powder
Densité 3.259g/cu.cm