Learn More
Bromure d’argent, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11301259
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11301259 5 g 5g
11381249 25 g 25g
11391249 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11301259 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011425.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 7785-23-1 | AgBr | 187.772 g/mol
Silver bromide is used as the light-sensitive component on ordinary photographic film and plates and also used in I.R. applications and ionic semiconductors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7785-23-1
Formule moléculaire AgBr
Poids moléculaire (g/mol) 187.772
Numéro MDL MFCD00003398
Clé InChI ADZWSOLPGZMUMY-UHFFFAOYSA-M
Synonyme silver bromide, bromargyrite, bromyrite, nanoparticles, silver i bromide, silver bromide, premion
CID PubChem 66199
Nom IUPAC bromure d’argent
SMILES Br[Ag]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver bromide
Point de fusion 432°C
Couleur Jaune
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Informations sur la solubilité Insoluble in water,alcohol and acids. Partially soluble in ammonia.
Poids de la formule 187.78
Odeur Odorless
Sensibilité Light sensitive
Aspect Pale yellow powder/flake/crystalline/beads
Densité 6.47 g/cm3 at 20°C