Learn More
Bromure d’argent, 99 %, Honeywell™ Fluka™
Code produit 15632250 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon poly
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15632250 5 g Flacon en verre 5g
15622250 25 g Flacon poly 25g
15612250 100 g Flacon poly 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15632250 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 2268155G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
0,99
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7785-23-1
Formule moléculaire AgBr
Poids moléculaire (g/mol) 187.772
Numéro MDL MFCD00003398
Clé InChI ADZWSOLPGZMUMY-UHFFFAOYSA-M
Synonyme silver bromide, bromargyrite, bromyrite, nanoparticles, silver i bromide, silver bromide, premion
CID PubChem 66199
Nom IUPAC bromure d’argent
SMILES Br[Ag]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver Bromide
Point de fusion 432°C
Forme physique Solid
Quantité 5 g
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 187.77g/mol
Pourcentage de pureté 99%
Conditionnement Flacon en verre
Densité 6.473g/mL at 25°C