Learn More
Bromure d’argent, 99,998 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals Premion™
Code produit. 11376468
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11376468
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 012110.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7785-23-1 | AgBr | 187.772 g/mol
Silver bromide is used in photographic film. Used in production of radiograph. It also used in infrared applications as windows and lenses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7785-23-1
Formule moléculaire AgBr
Poids moléculaire (g/mol) 187.772
Numéro MDL MFCD00003398
Clé InChI ADZWSOLPGZMUMY-UHFFFAOYSA-M
Synonyme silver bromide, bromargyrite, bromyrite, nanoparticles, silver i bromide, silver bromide, premion
CID PubChem 66199
Nom IUPAC bromure d’argent
SMILES Br[Ag]
Specifications
Nom chimique ou matériau Silver bromide
Point de fusion 432°C
Note relative au nom Premion™
Couleur Jaune
Forme physique Cristalline
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3077
Merck Index 14,8506
Informations sur la solubilité soluble in alkali cyanide solutions. Partially soluble in ammonia. Insoluble in alcohol and acids. Practically insoluble in water.
Poids de la formule 187.78
Pourcentage de pureté 99.998%
Odeur Odorless
Sensibilité Light sensitive
Densité 6.47