Learn More
Carbonate d’argent, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10684862 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10684862 25 g Flacon en verre 25g
10694862 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10684862 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 176970250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 534-16-7 | CAg2O3 | 275.75 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 534-16-7
Formule moléculaire CAg2O3
Poids moléculaire (g/mol) 275.75
Numéro MDL MFCD00003403
Clé InChI WIKQEUJFZPCFNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbonic acid; silver, carbonic acid disilver
CID PubChem 25203940
Nom IUPAC Acide carbonique ; argent
SMILES C(=O)(O)O.[Ag].[Ag]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver carbonate
Point de fusion 210.0°C
Note relative au nom 99%
Couleur Vert à vert-jaune
Forme physique Poudre granulaire
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire Ag2CO3
Fieser 01,1005; 02,363; 04,425; 06,511; 08,411; 12,432
Merck Index 15, 8646
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ammonium hydroxide and nitric acid, insoluble in alcohol
Poids de la formule 275.75
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Silver carbonate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.