Learn More
Chlorure d’argent, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11384969
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize':
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité missing translation for 'unitSize'
11384969 25 g 25g
11374969 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11384969 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' 087342.14
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Placage en argent
Employé dans le domaine de l’argenture. En raison de sa caractéristique de réduction réversible du métal argenté, il est utilisé dans les verres photochromiques. Utilisé comme cathode dans les batteries activées par l’eau de mer. En électrochimie, l’électrode de chlorure d’argent est utilisée pour les mesures potentiométriques. Il agit comme antidote en cas d’empoisonnement au mercure et élimine le mercure de l’organisme. Il est utilisé dans l’industrie du verre. Il est utile dans la production de bandages, de produits de cicatrisation des plaies et de produits déodorants corporels, ainsi que pour la conservation à long terme de l’eau potable dans les réservoirs d’eau ; sa composition pharmaceutique est utilisée en tant qu’agent antibactérien.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7783-90-6
Formule moléculaire AgCl
Poids moléculaire (g/mol) 143.32
Numéro MDL MFCD00003399
Clé InChI HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
Nom IUPAC silver(1+) chloride
SMILES [Cl-].[Ag+]
Specifications
Point d’ébullition 1550°C
Nom chimique ou matériau Silver chloride
Point de fusion 455°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre grossière
Quantité 25 g
Odeur Odorless
Indice de réfraction 2.071
Sensibilité Light sensitive
Densité 5.56 g/mL
Numéro UN UN3077
Merck Index 14,8509
Informations sur la solubilité Practically insoluble in water; Soluble in ammonia,solutions of alkali cyanides,thiosulfates and ammonium carbonates; Insoluble in alcohol and dilute acids.
Poids de la formule 143.32
Pourcentage de pureté 95%