Learn More
Chlorure d’argent, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11331249
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11331249 25 g 25g
11341249 100 g 100g
11351249 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11331249 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011421.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Utilisé dans l’argenture.En raison de sa caractéristique de réduction réversible du métal argenté, il est utilisé dans les verres photochromiques.Utilisé comme cathode dans les batteries activées par l’eau de mer.En électrochimie, l’électrode de chlorure d’argent est utilisée pour les mesures potentiométriques.
Employé dans le domaine de l’argenture. En raison de sa caractéristique de réduction réversible du métal argenté, il est utilisé dans les verres photochromiques. Utilisé comme cathode dans les batteries activées par l’eau de mer. En électrochimie, l’électrode de chlorure d’argent est utilisée pour les mesures potentiométriques. Il agit comme antidote en cas d’empoisonnement au mercure et élimine le mercure de l’organisme. Il est utilisé dans l’industrie du verre. Il est utile dans la production de bandages, de produits de cicatrisation des plaies et de produits déodorants corporels, ainsi que pour la conservation à long terme de l’eau potable dans les réservoirs d’eau ; sa composition pharmaceutique est utilisée en tant qu’agent antibactérien.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-90-6
Formule moléculaire AgCl
Poids moléculaire (g/mol) 143.32
Numéro MDL MFCD00003399
Clé InChI HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
Nom IUPAC silver(1+) chloride
SMILES [Cl-].[Ag+]
Spécification
Point d’ébullition 1550°C
Nom chimique ou matériau Silver chloride
Point de fusion 455°C
Forme physique Cristalline
Quantité 25 g
Numéro UN UN3077
Informations sur la solubilité Practically insoluble in water. Soluble in ammonia,solutions of alkali cyanides,thiosulfates and ammonium carbonates. Insoluble in alcohol and dilute acids.
Poids de la formule 143.32
Pourcentage de pureté 99.9%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 2.071
Sensibilité Light sensitive
Gravité spécifique 5.56
Densité 5.56