Learn More
Chlorure d’argent, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Employé dans le domaine de l’argenture. En raison de sa caractéristique de réduction réversible du métal argenté, il est utilisé dans les verres photochromiques. Utilisé comme cathode dans les batteries activées par l’eau de mer. En électrochimie, l’électrode de chlorure d’argent est utilisée pour les mesures potentiométriques. Il agit comme antidote en cas d’empoisonnement au mercure et élimine le mercure de l’organisme. Il est utilisé dans l’industrie du verre. Il est utile dans la production de bandages, de produits de cicatrisation des plaies et de produits déodorants corporels, ainsi que pour la conservation à long terme de l’eau potable dans les réservoirs d’eau ; sa composition pharmaceutique est utilisée en tant qu’agent antibactérien.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 1550°C |
| Point de fusion | 455°C |
| CAS | 7783-90-6 |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 3 x 500 g |
| Formule moléculaire | AgCl |
| Pourcentage de pureté | 99.9% |