Learn More
Chlorure d’argent, 99+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10441831 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1kg
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10441831 10 g Flacon en verre 10g
10256600 50 g Flacon en verre 50g
11944351 250 g Flacon en verre 250g
15109243 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10441831 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 211270100
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 7783-90-6 | AgCl | 143.32 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-90-6
Formule moléculaire AgCl
Poids moléculaire (g/mol) 143.32
Numéro MDL MFCD00003399
Clé InChI HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
Nom IUPAC silver(1+) chloride
SMILES [Cl-].[Ag+]
Spécification
Point d’ébullition 1550.0°C
Nom chimique ou matériau Silver chloride
Point de fusion 455.0°C
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire AgCl
Fieser 05,580; 10,347
Merck Index 15,8648
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.93 mg/l (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Poids de la formule 143.32
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Silver chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets homologuée.