Learn More
Silver Chloride, 99%, ReagentPlus™, Honeywell™
Code produit 15682260 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15682260 50 g Flacon en verre 50g
15672260 10 g Flacon en verre 10g
15662260 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15682260 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 22792750G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
This item is not returnable. View return policy
Qualité réactif, 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7783-90-6
Formule moléculaire AgCl
Poids moléculaire (g/mol) 143.32
Numéro MDL MFCD00003399
Clé InChI HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
Nom IUPAC silver(1+) chloride
SMILES [Cl-].[Ag+]
Specifications
Point d’ébullition 1547°C
Nom chimique ou matériau Silver Chloride
Point de fusion 455°C
Couleur Blanc
Quantité 50 g
Numéro UN UN3077
Poids de la formule 143.32g/mol
Pourcentage de pureté 99%
Qualité ReagentPlus
Conditionnement Flacon en verre
Aspect Powder or Powder with Chunk(s)
Tension de vapeur 1mmHg (912°C)
Densité 5.54g/cm3