Learn More
Chromate d’argent, 99 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11389237
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11389237 25 g 25g
11379237 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11389237 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040107.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7784-01-2 | Ag2CrO4 | 331.73 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7784-01-2
Formule moléculaire Ag2CrO4
Poids moléculaire (g/mol) 331.73
Numéro MDL MFCD00003402
Clé InChI OJKANDGLELGDHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silver chromate, unii-zj5092lwu9, silver chromate vi, silberchromat, silver i chromate, 2ag.cro4, chromic acid h2cro4 , disilver 1+ salt, chromic acid h2cro4 , silver 1+ salt 1:2, chromic acid, disilver i salt, disilver dioxido dioxo chromium
CID PubChem 62666
Nom IUPAC chromate d’argent
SMILES [O-][Cr](=O)(=O)[O-].[Ag+].[Ag+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver chromate
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Odeur Odorless
Sensibilité Light sensitive
Densité 5.63 g/mL
Numéro UN UN1479
Merck Index 14,8510
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water; Soluble in HNO3 and ammonia
Poids de la formule 331.73
Pourcentage de pureté ≤99%