Learn More
Sel d’argent de diéthyldithiocarbamate, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10346100 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Cuve en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10346100 5 g Cuve en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10346100 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/1200/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion 172°C
CAS 1470-61-7
Couleur Vert
Forme physique Solide en poudre
Quantité 5 g
Formule moléculaire C5H10AgNS2
Numéro MDL 4929
Synonyme silver diethyldithiocarbamate, unii-gvn001b86o, agddtc, silver n,n-diethylcarbamodithioate, diethyldithiocarbamic acid, silver salt, diethyl dithio carbamic acid silver salt, silver i diethyldithiocarbamate, silver, diethylcarbamodithioato-ks,ks', ditiocarb silver, silver n,n-diethyldithiocarbamate
Clé InChI NSVHDIYWJVLAGH-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCN(CC)C(=S)[S-].[Ag+]
Nom IUPAC Argent;N,N-diéthylcarbamodithioate
Poids moléculaire (g/mol) 256.13
CID PubChem 3034078
Poids de la formule 256.13g/mol
Conditionnement Cuve en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Silver diethyldithio-carbamate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.