Learn More
Hexafluoroarsénate d’argent, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11347357
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11347357 10 g 10g
11337357 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11347357 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011608.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 12005-82-2 | Molecular Formula: AgAsF6 | Molecular Weight: 296.78 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12005-82-2
Formule moléculaire AgAsF6
Poids moléculaire (g/mol) 296.78
Numéro MDL MFCD00014142
Clé InChI UNSKNPXMHZPWPB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silver hexafluoroarsenate, silver hexafluoroarsenate v, silver hexafluoroarsoranuide, acmc-1c478, silver hexakis fluoranyl arsenic 1-, silver 1+ hexafluoro-??-arsanuide, silver 1+ ion hexafluoro-??-arsanuide
CID PubChem 11077325
Nom IUPAC hexafluoroarsénate(1-) d’argent
SMILES F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Ag+]
Specifications
Nom chimique ou matériau Silver hexafluoroarsenate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Odeur Odorless
Sensibilité Moisture sensitive
Numéro UN UN1557
Poids de la formule 296.78
Pourcentage de pureté ≥98%