Learn More
Hexafluorophosphate d’argent, 98 %, 6 mailles, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10413265 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10413265 25 g Flacon en plastique 25g
10206510 1 g Flacon en plastique 1g
10104650 10 g Flacon en plastique 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10413265 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 211120250
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 26042-63-7 | AgF6P | 252.83 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26042-63-7
Formule moléculaire AgF6P
Poids moléculaire (g/mol) 252.83
Numéro MDL MFCD00003415
Clé InChI SCQBROMTFBBDHF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silver hexafluorophosphate, silver hexafluorophosphate v, ag.f6p, silver i hexafluorophosphate, agpf6, acmc-1ceef, phosphate 1-, hexafluoro-, silver 1+, phosphate 1-, hexafluoro-, silver 1+ 1:1, silver i hexafluorophosphate v
CID PubChem 168464
Nom IUPAC hexafluorophosphate d’argent
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Ag+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver hexafluorophosphate
Couleur Gris-beige à blanc
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Formule linéaire AgPF6
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 252.83
Pourcentage de pureté 98%