Learn More
Chromate d'argent(I), 96%
Code produit 15482307
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15482307 5 g 5g
15492307 25 g 25g
15402317 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15482307 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045495.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS : 7784-01-2 | Ag2CrO4 | 331,73 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7784-01-2
Formule moléculaire Ag2CrO4
Poids moléculaire (g/mol) 331.73
Numéro MDL MFCD00003402
Clé InChI OJKANDGLELGDHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silver chromate, unii-zj5092lwu9, silver chromate vi, silberchromat, silver i chromate, 2ag.cro4, chromic acid h2cro4 , disilver 1+ salt, chromic acid h2cro4 , silver 1+ salt 1:2, chromic acid, disilver i salt, disilver dioxido dioxo chromium
CID PubChem 62666
Nom IUPAC chromate d’argent
SMILES [O-][Cr](=O)(=O)[O-].[Ag+].[Ag+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver (I) chromate
Couleur Rouge à marron
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire Ag2CrO4
Numéro UN UN1479
Merck Index 14,8510
Poids de la formule 331.73
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
Sensibilité Light sensitive
Densité 5.63 g/mL
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement