Learn More
Oxyde d’argent(II), 85,5-88,0 % Ag, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10791861 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 10791861
Marque: Thermo Scientific Acros 207850100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1301-96-8 | AgO | 123.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1301-96-8
Formule moléculaire AgO
Poids moléculaire (g/mol) 123.87
Numéro MDL MFCD00044285
Clé InChI OTCVAHKKMMUFAY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silver ii oxide, silver oxide, silberperoxyd, silver oxide,ago, acmc-1aiyc, silver i,iii oxide, ksc203c6r, silver ii oxide 5g, silver ii oxide-ag
CID PubChem 92152
Nom IUPAC oxoargent
SMILES O=[Ag]
Specifications
Nom chimique ou matériau Silver(II) oxide
Point de fusion >100°C
Note relative au nom 85.5-88.0% Ag
Couleur Noir à gris
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Formule linéaire AgO
Fieser 02,369; 04,431; 06,518; 07,322; 09,412; 10,352; 11,469
Merck Index 15, 8661
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water
Poids de la formule 123.87
Pourcentage de pureté 85.5 to 88% Ag
Conditionnement Flacon en verre
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Silver(II) oxide
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.