Learn More
Iodate d’argent, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399237
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11399237 25 g 25g
11309247 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11399237 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040109.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7783-97-3 | Molecular Formula: AgIO3 | Molecular Weight: 282.77 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-97-3
Formule moléculaire AgIO3
Poids moléculaire (g/mol) 282.77
Numéro MDL MFCD00014150
Clé InChI YSVXTGDPTJIEIX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme silver iodate, unii-5p7ox4vt1f, silver 1+ ion iodate, 5p7ox4vt1f, silberjodat, silver 1+ iodate, acmc-20ajqa, iodic acid hio3 , silver 1+ salt, ag.io3, silver iodate 25g
CID PubChem 165642
Nom IUPAC Argent ; iodate
SMILES [O-]I(=O)=O.[Ag+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver iodate
Point de fusion >200°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Odeur Odorless
Sensibilité Light sensitive
Aspect White Powder
Plage de pourcentage du dosage 99%
Densité 5.53 g/cm3 at 20°C
Informations sur la solubilité Practically insoluble in water. Soluble in aqueous ammonia
Poids de la formule 282.77