Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Silver Iodide |
| Couleur | Jaune |
| Forme physique | Solid |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN3077 |
| Poids de la formule | 234.77g/mol |
| Pourcentage de pureté | 99% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Densité | 5.68g/mL at 25°C |