Learn More
Lactate d’argent, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10519833 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10519833 5 g Flacon en verre 5g
10226720 10 g Flacon en verre 10g
11974351 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10519833 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 233330050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 15768-18- | C3H5O3Ag | 196.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15768-18-
Formule moléculaire C3H5O3Ag
Poids moléculaire (g/mol) 196.94
Clé InChI LMEWRZSPCQHBOB-UHFFFAOYSA-M
Synonyme silver lactate, silver lactate monohydrate, lactato-o1,o2 silver, lactic acid, silver salt, silver, 2-hydroxypropanoato-o1,o2, propanoic acid, 2-hydroxy-, silver complex, silver, 2-hydroxy-kappao propanoato-kappao
CID PubChem 91824762
Nom IUPAC argent ; 2-hydroxypropanoate
SMILES CC(C(=O)[O-])O.[Ag+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver lactate
Point de fusion 120.0°C to 122.0°C
Couleur Marron-gris à gris
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (Argentometry)
Formule linéaire CH3CH(OH)CO2Ag
Merck Index 14,8517
Informations sur la solubilité Solubility in water: 77g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Poids de la formule 196.94
Pourcentage de pureté 96%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Silver lactate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.