Learn More
Cole-Parmer™ Kit de test d’eau de puits Silver Lake Research™
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Nbre de tests:
1/kit
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Des kits de test complets détectent la plupart des contaminants d’eau courants.
- Comparez vos résultats aux niveaux recommandés par l’EPA.
- Des kits de test d’eau rapides et faciles à utiliser détectent les contaminants dangereux dans l’eau potable municipale et privée.
- Les kits d’analyse de l’eau potable indiquent la présence de bactéries, de pesticides et de plomb.
- Les kits incluent également des mesures pour le nitrate (0 à 50 ppm), le nitrite (0 à 10 ppm), le chlore total (0 à 10 ppm), le pH (6 à 10) et la dureté de l’eau (0 à 425 ppm).
- Les kits de test d’eau de puits ajoutent des tests pour les contaminants couramment présents dans l’eau de puits privée : fer et cuivre (0 à 5 ppm).
- Commandez des bactéries, des pesticides et des kits autonomes de plomb si des tests moins complets sont nécessaires.
- Tous les kits sont à usage unique.
Spécification
Spécification
| Plage de pH | 6 à 10 |
| À utiliser avec (application) | Detecting most common water contaminants. |
| Nbre de tests | 1/kit |
| Méthode de test | Bandelettes de réactif |
| Type | Kit de test de l’eau potable |