Learn More
Nanoparticules d’argent, 100 nm, 0,02 mg/ml, fournies dans 2 mM de citrate de sodium, absorption à 490 nm, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15414525
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
Code produit. Quantité unitSize
15414525 25 mL 25mL
15424525 100 mL 100mL
2 options
Code produit. 15414525
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J67099.AC
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
An alternative to gold nanoparticles due to lower absorption maximum in the 400-500nm range. Readily binds proteins and other ligands for conjugate and sensor development.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Alternative aux nanoparticules en or en raison d’une absorption maximale plus faible dans une plage allant de 400à 500 nm
  • Lie facilement les protéines et les autres ligands pour le développement de conjugués et de capteurs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-22-4
Formule moléculaire Ag
Poids moléculaire (g/mol) 107.87
Numéro MDL MFCD00003397
Clé InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
CID PubChem 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nom IUPAC argent
SMILES [Ag]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver nanoparticles
Couleur Jaune
Note relative au nom 0.02mg/mL, supplied in 2mM sodium citrate, 490nm absorption
Quantité 25 mL
Odeur Odorless
Granulométrie 100nm
Sensibilité Light sensitive
Forme Liquide