Learn More
Nanoparticules d’argent, 20 nm, 0,02 mg/ml, fournies dans 2 mM de citrate de sodium, absorption à 405 nm, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15485815
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
Code produit. 15485815
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J67067.AC
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Les applications de nanoparticules d’argent incluent les diagnostics moléculaires et les dispositifs photoniques, qui tirent parti des nouvelles propriétés optiques de ces nanomatériaux. Une application de plus en plus courante est l’utilisation de nanoparticules d’argent pour les revêtements antimicrobiens, et de nombreux textiles, claviers, pansements et dispositifs biomédicaux contiennent désormais des nanoparticules d’argent qui libèrent en permanence un faible niveau d’ions d’argent pour assurer la protection contre les bactéries.
Solubilité
Entièrement miscible.
Remarques
Particules par ml : 6,2E+11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-22-4
Formule moléculaire Ag
Poids moléculaire (g/mol) 107.87
Numéro MDL MFCD00003397
Clé InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
CID PubChem 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nom IUPAC argent
SMILES [Ag]
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver nanoparticles
Couleur Jaune
Note relative au nom 0.02mg/mL, supplied in 2mM sodium citrate, 405nm absorption
Quantité 25 mL
Odeur Odorless
Granulométrie 20nm
Sensibilité Light sensitive
Forme Liquide
Informations sur la solubilité Fully miscible.