Learn More
Solution de nitrate d’argent, 0,01 M, Chem-Lab
Code produit 10010023
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10010023 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10010023 Fournisseur Chem-Lab Code fournisseur CL05.2636.1000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçu pour une utilisation en laboratoire dans les analyses TMAR, la détermination AFNOR dans l’eau et les titrations. La solution de nitrate d’argent, 0,01 M, Chem-Lab a une concentration de 1,6985 g d’AgNO3 pour 1 L de H2O. Il est utilisé dans la détermination du chlorure, comme précurseur d’autres composés argentés et a des propriétés désinfectantes.
Spécification
CAS 7761-88-8, 7732-18-5
Forme physique Liquide
Quantité 1 L
Formule moléculaire AgNO3
Numéro MDL MFCD00003414
Synonyme silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
Clé InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Nom IUPAC nitrate d’argent(1+)
Poids moléculaire (g/mol) 169.87
CID PubChem 24470
ChEBI CHEBI:32130
Poids de la formule 169,87 g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,6985 g de AgNO3 pour 1 L de H2O
Densité 1.00g/mL