Learn More
Nitrate d’argent, solution standard 0,1 N, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10487700 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
Conditionnement:
Flacon en PEHD
Conditionnement:
1L
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10487700 1 L Flacon en PEHD 1L
10512734 5 L Flacon en PEHD 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10487700 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 124250010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.00€
    98.65€ / 1L
    Économisez 29.35€
    22% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7761-88-8 | AgNO3 | 169.87 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Solution volumétrique étalon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver nitrate
Note relative au nom 0.1 N Standard Solution
CAS 7761-88-8, 7732-18-5
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 1 L
Formule moléculaire AgNO3
Formule linéaire AgNO3
Numéro MDL MFCD00003414
Fieser 01,1008; 02,366; 03,252; 04,429; 05,582; 07,321; 09,411; 10,350; 11,268; 12,257; 14,350; 15,39
Merck Index 15, 8657
Synonyme silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible.
Clé InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Nom IUPAC nitrate d’argent(1+)
Poids moléculaire (g/mol) 169.87
CID PubChem 24470
ChEBI CHEBI:32130
Poids de la formule 169.87
Qualité Pures
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.0998 to 0.1002N (20°C)
Conditionnement Flacon en PEHD
Gravité spécifique 1.015
Densité 1.0150g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Silver nitrate, 0.1N standard solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.