Learn More
Nitrate d’argent, + de 99 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10422981 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
250 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
250g
500g
50g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10422981 50 g Flacon en verre 50g
10599092 100 g Flacon en verre 100g
10148280 250 g Flacon en verre 250g
10617411 500 g Flacon en verre 500g
11984341 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10422981 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 419350500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 7761-88-8 | AgNO3 | 169.87 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7761-88-8
Formule moléculaire AgNO3
Poids moléculaire (g/mol) 169.87
Numéro MDL MFCD00003414
Clé InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
CID PubChem 24470
ChEBI CHEBI:32130
Nom IUPAC nitrate d’argent(1+)
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 444.0°C
Nom chimique ou matériau Silver nitrate
Point de fusion 212.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire AgNO3
Fieser 01,1008; 02,366; 03,252; 04,429; 05,582; 07,321; 09,411; 10,350; 11,268; 12,257; 14,350; 15,39
Merck Index 15, 8657
Informations sur la solubilité Solubility in water: 219 g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in acetone and ether
Poids de la formule 169.87
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en verre
Informations sur la décomposition >444°C
Densité 4.35
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Silver nitrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche