Learn More
Nitrate d’argent, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450990
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11450990 25 g 25g
11440990 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11450990 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13854.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 7761-88-8 | AgNO3 | 169.87 g/mol
Le nitrate d’argent est utilisé dans l’argenture, la photographie, la fabrication d’autres composés argentés, les miroirs, la porcelaine à colorier et la coloration en histologie. S’utilise comme coloration dans la microscopie électronique à balayage et comme ingrédient clé dans plusieurs compositions pharmaceutiques antiseptiques et antibactériennes à base d’argent. Le nitrate d’argent(I) peut être utilisé pour séparer les mélanges d’alcènes par absorption sélective et pour les réactions de déprotection et d’oxydation dans la synthèse organique. Il est largement utilisé comme réactif analytique en raison de sa réaction immédiate avec des ions halogénures formant un précipité insoluble d’halogénures d’argent(I).
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Utilisé dans l’argenture, la photographie, la fabrication d’autres composés argentés, les miroirs, la porcelaine à colorier et la coloration en histologie.
  • Trouve son application comme coloration dans la microscopie électronique à balayage et comme ingrédient clé dans plusieurs compositions pharmaceutiques antiseptiques et antibactériennes à base d’argent.
  • Utilisé pour séparer les mélanges d’alcènes par absorption sélective et pour les réactions de déprotection et d’oxydation dans la synthèse organique.
  • Largement utilisé comme réactif analytique en raison de sa réaction immédiate avec des ions halogénures formant un précipité insoluble d’halogénures d’argent(I)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7761-88-8
Formule moléculaire AgNO3
Poids moléculaire (g/mol) 169.87
Numéro MDL MFCD00003414
Clé InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras
CID PubChem 24470
ChEBI CHEBI:32130
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 444°C
Nom chimique ou matériau Silver nitrate
Point de fusion 212°C
Forme physique Cristalline
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Numéro UN UN1493
Merck Index 14,8518
Informations sur la solubilité Freely soluble aq. soln., alcohol and aqueous ammonia. Slightly soluble in ether.
Nom IUPAC nitrate d’argent(1+)
Poids de la formule 169.87
Conditionnement Cuve en verre
Sensibilité Light Sensitive
Aspect White
Informations sur la décomposition >444°C
Densité 4.352
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Silver nitrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: silver nitrate