Learn More
Nitrate d’argent, solution volumétrique étalon d’acculute, concentration finale 0,1N, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11339319
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Unit
6 Units
Conditionnement:
1 unité
6 unités
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11339319 6 Units 6 unités
11329319 1 Unit 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11339319 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 088614.LS
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 7761-88-8 | AgNO3 | 169.87 g/mol
Silver nitrate 0.1N standard volumetric solution is used for volumetric analysis in laboratories. It is widely used as an analytical reagent owing to its immediate reaction with halide ions forming insoluble precipitate of silver(I) halides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7761-88-8
Formule moléculaire AgNO3
Poids moléculaire (g/mol) 169.87
Numéro MDL MFCD00003414
Clé InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 24470
ChEBI CHEBI:32130
Nom IUPAC nitrate d’argent(1+)
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver nitrate
Tension de vapeur 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Solubilité Miscible with water, alcohol and aqueous ammonia
Type Analytical Volumetric Solution
Quantité 6 Units
Poids de la formule 169.87
Qualité Standard
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Nitrate d’argent :40 % ; eau :60%