Learn More
Nitrate d’argent, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical™
Code produit 10060340 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
500 g
Conditionnement:
100g
250g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
10060340 25 g 25g
10764381 100 g 100g
10224350 250 g 250g
10355860 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10060340 Supplier Fisher Chemical Supplier No. S/1280/46
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
AgNO3, numéro CAS-7761-88-8, silbernitrat, nitrate d’argent i, mononitrate d’argent, nitrate d’argent, nitrate d’argent, sel d’argent d’acide nitrique i, nitrate d’argent, argenti nitras, argerol, caustique lunaire, 500 g, 444°C, CHEBI:32130, blanc, 169,87 g/mol, SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N, argent ; nitrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7761-88-8
Formule moléculaire AgNO3
Poids moléculaire (g/mol) 169.87
Numéro MDL MFCD00003414
Clé InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
CID PubChem 24470
ChEBI CHEBI:32130
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Specifications
Point d’ébullition 444 °C
Point de fusion 212 °C
Couleur Blanc
pH 5,4 à 6,4
Forme physique Solide
Quantité 25 g
Nom IUPAC argent ; nitrate
Poids de la formule 169,87 g/mol
Conditionnement Cuve en verre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Silver nitrate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Hazard Statement
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.