Learn More
Nitrate d'argent (cristallin/certifié ACS), Fisher Chemical™
Code produit 10284773
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10284773 100 g Flacon en verre 100g
10346843 25 g Flacon en verre 25g
10265063 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10284773 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S181100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 7761-88-8
Formule moléculaire AgNO3
Poids moléculaire (g/mol) 169.87
Numéro MDL MFCD00003414
Clé InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
CID PubChem 24470
ChEBI CHEBI:32130
Nom IUPAC nitrate d’argent(1+)
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 444°C
Nom chimique ou matériau Silver Nitrate
Point de fusion 212°C
Couleur Blanc
pH 5.4 to 6.4
Forme physique Solide
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage Assay: ≥99.7%
Poids de la formule 169.87
Pourcentage de pureté ≥99.7%
Qualité Produits certifiés ACS
Identification Pass Test