Learn More
Nitrate d’argent, 99,9995 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Code produit 11327017
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11327017 25 g 25g
11317017 5 g 5g
11307017 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11327017 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010858.14
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7761-88-8 | AgNO3 | 169.87 g/mol
Silver nitrate finds use in silver plating, photography, manufacturing of other silver compounds, mirrors, coloring porcelain and staining in histology. It is also used as a stain in scanning electron microscopy and a key ingredient in several silver-based pharmaceutical compositions through appropriate manufacturing processes. Silver nitrate can be used to separate mixtures of alkenes by selective absorption. It is also used for deprotection and oxidation reactions in organic synthesis. It is widely used as an analytical reagent owing to its immediate reaction with halide ions forming insoluble precipitate of silver halides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7761-88-8
Formule moléculaire AgNO3
Poids moléculaire (g/mol) 169.87
Numéro MDL MFCD00003414
Clé InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
CID PubChem 24470
ChEBI CHEBI:32130
Nom IUPAC nitrate d’argent(1+)
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Silver nitrate
Point de fusion 212°C
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Odeur Odorless
Sensibilité Light sensitive
Aspect White crystals
Plage de pourcentage du dosage 99.9995% (metals basis)
Densité 4.352 g/cm3 at 20°C
Informations sur la solubilité Freely soluble in water,alcohol,and aqueous ammonia. Slightly soluble in ether.
Poids de la formule 169.87
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Silver nitrate, Premion
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Precautionary Statement
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Silver nitrate