Learn More
Solution de nitrate d'argent 0,02M (0,02N), NIST Solution standard prête à l'emploi, pour analyse volumétrique, Fisher Chemical™
Code produit 10191950 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10191950 2.5 L 2.50L
10449370 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10191950 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur J/7350/17
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 7761-88-8
Formule moléculaire AgNO3
Poids moléculaire (g/mol) 169.87
Numéro MDL MFCD00003414
Clé InChI SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
CID PubChem 24470
ChEBI CHEBI:32130
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Couleur Incolore
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Quantité 2.5 L
Forme physique Liquide
Nom IUPAC argent ; nitrate
compliance-icons
Identifiant produit
  • Silver nitrate 0.02M
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Silver nitrate